由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
99%
形状
crystalline powder
光学活性
[α]20/D +38.6 to +42.5°, c = 4 in 6 M HCl
mp
288 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: This article discusses the metabolic pathways associated with bacterial infections in livestock, potentially useful for chemists studying metabolic pathways and their linkage to immune responses (Chen et al., 2024).
- Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: This study explores the solubility and solvation thermodynamics of l-isoleucine, providing critical data for chemists working with pharmaceutical formulations and solubility studies (Chakraborty et al., 2024).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W527602-BULK:
W527602-VAR:
W527602-1KG:
W527602-SAMPLE:
W527602-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)