Merck
94619
Sigma-Aldrich
L-バリン
≥99.5% (NT), BioUltra
別名:
(S)-α-アミノイソ吉草酸, L-2-アミノ-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1721136
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-バリン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤150 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Metabolomics reveals metabolites associated with hair follicle cycle in cashmere goats.: This study utilizes L-Valine as a standard for detecting, understanding, and enhancing hair follicle cycles in cashmere goats through metabolomic analysis, aiding in the improvement of fiber production and quality (Ma et al., 2024).
その他情報
非働化処理に対する酵素の保護, 血清タンパク質の等速電気泳動用のスペ-サ-, 各種微生物の増殖要件
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94619-25G:
94619-500G:
94619-BULK:
94619-VAR:
94619-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
L.G. Paleg et al.
Australian Journal of Plant Physiology, 8, 107-107 (1981)
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
Shankar Sachidhanandam et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1671-1677 (2013-10-08)
Neocortical activity can evoke sensory percepts, but the cellular mechanisms remain poorly understood. We trained mice to detect single brief whisker stimuli and report perceived stimuli by licking to obtain a reward. Pharmacological inactivation and optogenetic stimulation demonstrated a causal