Merck
1.08495
Millipore
L-Valine
for biochemistry
別名:
L-Valine, Val
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
溶解性
85 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
詳細
生化学用
アプリケーション
L-Valine for biochemistry. CAS 72-18-4, pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (50 g/l; water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l)+23.8 to +24.8Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %Foreign amino acids≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1.08495.0025:
1.08495.1000:
1084951000:
1.08495.0100:
1084950100:
1084959010:
1084950000:
1084950025:
試験成績書(COA)