Merck
64319
Sigma-Aldrich
L-メチオニン
≥99.5% (NT), BioUltra
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-メチオニン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (NT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +23.7±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<ul>
<li><strong>自己加速型薬物放出と疎水性/親水性スイッチング機能を備えた、ROS 応答性自己腫瘍治癒メチオニン高分子ライブラリーベースのナノ粒子による癌治療の強化</strong>:この論文では、L-メチオニンをベースとするナノ粒子の開発について詳述し、癌治療における薬物送達システムの進歩におけるその重要な役割を示しています。この研究では、薬物の放出を制御することで治療効果を高めるこれらのシステムの可能性が強調されています(Liu et al., 2024)。</li>
<li><strong>N-アセチル-l-メチオニンの栄養補助食品が、酸化安定性によりアンガス種の未経産牛の肉質を改善</strong>:この研究では、動物用飼料への L-メチオニン補給の利点を探り、肉質と酸化安定性の改善に与える影響を強調しています。これは、食肉生産業界と栄養学にとって非常に重要なことです(Liu et al., 2024)。</li>
</ul>
その他情報
L-グルタル-513C酸のフーリエ変換赤外法によるプロトン化研究に用いられる標識の合成;血清タンパク質の等速電気泳動におけるスペーサー;一部の悪性ヒト細胞株の培養培地に不可欠な成分;様々な微生物の増殖に必要
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
64319-1G-KC-F:
64319-100G-F:
64319-VAR-F:
64319-500G-F:
64319-BULK-F:
64319-25G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
W Kreis
Cancer treatment reports, 63(6), 1069-1072 (1979-06-01)
Published reports indicate that normal rodent cells can grow in medium containing either L-methionine or L-homocysteine, whereas malignant rodent cells have an absolute requirement for L-methionine. Our studies with two normal human cell lines (fetal lung fibroblasts and bladder epithelial
T. Hine et al.
Electrophoresis ?83, 541-541 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
W Kreis et al.
Cancer research, 40(3), 634-641 (1980-03-01)
Human embryonic lung fibroblasts (F-136-35-56) capable of growing in medium containing DL-homocysteine instead of L-methionine and human acute lymphoblastic leukemia cells (CCRF-HSB-2) with absolute methionine requirement exhibited dose-dependent growth inhibition when semipurified L-methionine-degrading enzyme (L-methioninase, EC 4.4.1.11) was added to
Bacteriorhodopsin: fourier transform infrared methods for studies of protonation of carboxyl groups.
G Dollinger et al.
Methods in enzymology, 127, 649-662 (1986-01-01)