product name
DL-メチオニン, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
色
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-メチオニンは硫黄を含む必須アミノ酸です。メチオニンは 1 つの不斉炭素を持ち D(右旋性) and L (左旋性)光学異性体が存在します。L-メチオニンが生物学的に活性があると考えられています。D およびL 異性体のラセミ混合体が、市販されている DL メチオニンを形成します。
アプリケーション
DL‐メチオニンはナイルティラピア(チカダイ)の成長効果の研究と餌としての利用に用いられています。また、動物モデルの標準的な餌の一部としても用いられています。
生物化学的/生理学的作用
DL-メチオニンはアミノ酸の 1 種であり酸化的ストレスからの防御の役割があります。
メチオニンは髪、皮膚および爪に関する不調から保護します。肝臓におけるレシチンの生産を高めることによりコレステロールのレベルを下げます。自然に重金属キレート剤として作用し、尿中のアンモニア濃度を調節します。このことは膀胱刺激を改善します。メチオニンはまた頭髪の成長を誘導することが知られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9500-1G:
M9500-500G:
M9500-100G:
M9500-VAR:
M9500-1KG:
M9500-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gel growth and characterization of beta-DL-methionine
Crystal Research and Technology, 41(4), 411-415 (2006)
Dietary Crystalline DL-Methionine Supplementation of Oilseed Meal-Based Diets: Effects on Growth and Feed Utilization of Juvenile Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.)
American Journal of Experimental Agriculture, 4(11), 1385-1396 (2014)
Glucose homeostasis in mice is transglutaminase 2 independent
PLoS ONE, 8(5), e63346-e63346 (2013)
Partial replacement of fishmeal and fish oil by algal meals in diets of red drum Sciaenops ocellatus
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 487, 41-50 (2018)
DL-Methionine from Methional and Hydrogen Cyanide - Cost Analysis - Methionine E11A, 6-6 (2016)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)