アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤9% water (Karl Fischer)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 10.0-14.0% (Dry basis)
P: 8.0-9.6% (dry basis)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)17-8(5)18-19(14,15)16;;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H2,14,15,16);;
InChI Key
VFEAQNOAPUQCLS-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-アセチル-D-グルコサミン1-リン酸(GlcNAc-1P)は、UDP-GlcNAcピロホスホリラーゼの基質として作用し、UTPの存在下でUDP-GlcNAcを合成します。 GlcNAc-1Pは、UDP-GlcNAcピロホスホリラーゼにより触媒されるUDP-GlcNAcの逆加リン酸分解(reverse pyrophosphorolysis)の産物です。
アプリケーション
N-アセチル-α-D-グルコサミン1-リン酸二ナトリウム塩は、ヌクレオチド三リン酸(NTP)トランスフェラーゼの基質液の成分として用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A2142-10MG:
A2142-5MG:
A2142-BULK:
A2142-25MG:
A2142-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A mechanism-inspired UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase inhibitor
RSC medicinal chemistry, 1(1), 13-25 (2020)
Measurement of Nucleotide Triphosphate Sugar Transferase Activity via Generation of Pyrophosphate
2013 Nurse's Drug Handbook, 5(8), e1450-e1450 (2015)
The FEBS journal, 277(13), 2740-2753 (2010-05-25)
The genomes of Bacillus cereus and its closest relative Bacillus anthracis each contain two LmbE protein family homologs: BC1534 (BA1557) and BC3461 (BA3524). Only a few members of this family have been biochemically characterized including N-acetylglucosaminylphosphatidyl inositol (GlcNAc-PI), 1-D-myo-inosityl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside (GlcNAc-Ins)