Merck
G4875
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩
≥99% (HPLC), powder
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Aspergillus niger
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(+)-グルコサミン塩酸塩は、以下の目的に使用されています。
  • キチン含有量を定量化し、グルコサミン等価物として表すための標準物質として
  • グルコサミンの存在下でグルコースにより細胞を刺激するため
生物化学的/生理学的作用
アミノ糖であるグルコサミンは、UDP-N-アセチルグルコサミン(UDP-GlcNAc)を産生するヘキソサミン生合成経路の前駆体であり、合成されたヘキソサミンは次にグリコサミノグリカン、プロテオグリカン、および糖脂質の合成に使用されます。 D-(+)-グルコサミンは、カンジダ属(Candida)の酵母と、緑色溶血連鎖球菌(S. salivarius)との凝集を阻害します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2007040:
G4875-10MG:
G4875-500G:
G4875-100G:
G4875-1KG:
G4875-25G:
G4875-BULK:
G4875-VAR:
2530120:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nagissa Mahmoudi et al.
Environmental microbiology, 22(5), 1734-1747 (2019-11-25)
Marine microorganisms play a fundamental role in the global carbon cycle by mediating the sequestration of organic matter in ocean waters and sediments. A better understanding of how biological factors, such as microbial community composition, influence the lability and fate
Luana C Farnesi et al.
PloS one, 7(1), e30363-e30363 (2012-02-01)
Population control of the dengue vector mosquito, Aedes aegypti, is difficult due to many reasons, one being the development of resistance to neurotoxic insecticides employed. The biosynthesis of chitin, a major constituent of insect cuticle, is a novel target for
Chao Yang et al.
The Plant cell, 31(1), 172-188 (2019-01-06)
To defend against pathogens, plants have developed complex immune systems, including plasma membrane receptors that recognize pathogen-associated molecular patterns, such as chitin from fungal cell walls, and mount a defense response. Here, we identify a chitinase, MoChia1 (Magnaporthe oryzae chitinase
Neptun Yousefi et al.
Carbohydrate polymers, 253, 117273-117273 (2020-12-07)
Membranes and filters are essential devices, both in the laboratory for separation of media, solvent recovery, organic solvent and water filtration purposes, and in industrial scale applications, such as the removal of industrial pollutants, e.g. heavy metal ions, from water.
Yang Ge et al.
PloS one, 14(4), e0215834-e0215834 (2019-04-24)
Pear psylla, Cacopsylla chinensis (Yang & Li) are present as two seasonal morphotypes in pear orchards where they, suck phloem sap, defoliate pear trees, and cause fruit russet. Despite the importance of natural enemies in psyllid control, the interactions between