Merck
PHR1199
Supelco
グルコサミン塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩, GLH, 2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001406
traceable to USP 1294207
APIファミリー
glucosamine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
塩酸グルコサミンは、小動物の変性関節疾患の治療のために処方される薬です。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
塩酸グルコサミンは、高速液体クロマトグラフィー法(HPLC)を用いて医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
アミノ糖であるグルコサミンは、UDP-N-アセチルグルコサミン(UDP-GlcNAc)を産生するヘキソサミン生合成経路の前駆体であり、合成されたヘキソサミンは次にグリコサミノグリカン、プロテオグリカン、および糖脂質の合成に使用されます。 D-(+)-グルコサミンは、カンジダ属(Candida)の酵母と、緑色溶血連鎖球菌(S. salivarius)との凝集を阻害します。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を参照するには、下のスロットのLRAB3705にアクセスしてください。これは証明書の例であり、貴社が受け取るロットではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1199-500MG-PW:
PHR1199-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oral glucosamine for 6 weeks at standard doses does not cause or worsen insulin resistance or endothelial dysfunction in lean or obese subjects
Muniyappa R, et al.
Diabetes, 55(11), 3142-3150 (2006)
Development, comparison, and peak validation of a high-performance liquid chromatography method for direct determination of glucosamine hydrochloride in pharmaceutical formulations
Jin P, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 34(20), 2533-2547 (2011)
Determination of the nutraceutical, glucosamine hydrochloride, in raw materials, dosage forms and plasma using pre-column derivatization with ultraviolet HPLC
Liang Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(5), 807-814 (1999)
Oshra Betzer et al.
ACS nano, 8(9), 9274-9285 (2014-08-19)
A critical problem in the development and implementation of stem cell-based therapy is the lack of reliable, noninvasive means to image and trace the cells post-transplantation and evaluate their biodistribution, final fate, and functionality. In this study, we developed a
Ji-Sun Hwang et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(3), 368-379 (2014-12-18)
This study investigated the potential of glucosamine (GlcN) to affect body weight gain and insulin sensitivity in mice normal and at risk for developing diabetes. Male C57BL/6J mice were fed either chow diet (CD) or a high fat diet (HFD)