certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. Y0000280
traceable to USP 1133570
APIファミリー
chondroitin sulfate
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1786-500MG:
PHR1786-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック