Merck
1133570
USP
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
コンドロイチン硫酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chondroitin sulfate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
コンドロイチン硫酸ナトリウムは、ヒトの食物に用いられる家畜の軟骨から得られるグリコサミノグリカンです。β-1,4とβ-1,3の間で交互に結合したN-アセチルコンドロサミンとd-グルクロン酸の共重合体から構成されます。グリコサミノグリカンは大部分がN-アセチルコンドロサミンの硫酸エステルのナトリウム塩で構成され、主に4位でモノ硫酸化されており、6位でのモノ硫酸化の程度は低いです。
アプリケーション
Chondroitin sulfate sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
  • Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
  • Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1133570-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(1), 4897-4897 (2013)
Chondroitin Sulfate Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 4894-4894 (2020)
Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(1), 5043-5043 (2013)
Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(4), 5051-5051 (2013)