安全性情報
1133580
USP
コンドロイチン硫酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
heparin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
過硫酸化コンドロイチン硫酸(OSCS)は、ヘパリンに含まれる顕著な汚染物質であり、有害な臨床事象と関連があります。OSCSには、血漿抗凝固活性とプレカリクレインをカリクレインに活性化する能力があります。
過硫酸化コンドロイチン硫酸USP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適した過硫酸化コンドロイチン硫酸USP標準品。プロトンNMR(核磁気共鳴)分光法およびクロマトグラフィー法によるヘパリンナトリウムの確認試験のためのシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
詳細については、USP(米国薬局方)のモノグラフ、ヘパリンナトリウム、USP43-NF38 - 2195を参照してください。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1133580-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oversulfated Chondroitin Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(6), 2195-2195 (2018)
The effect of increasing the sulfation level of chondroitin sulfate on anticoagulant specific activity and activation of the kinin system
Hogwood J, et al.
PLoS ONE (2018)
The effect of increasing the sulfation level of chondroitin sulfate on anticoagulant specific activity and activation of the kinin system
Hogwood J, et al.
Testing (2018)
Oversulfated chondroitin sulfate is a contaminant in heparin associated with adverse clinical events
Guerrini M, et al.
Nature Biotechnology (2008)