APIファミリー
heparin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI Key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アッセイ用ヘパリンナトリウムUSP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
- 抗凝固ヘパリン液
- ヘパリンナトリウム
- ヒトアンチトロンビン III
- プロタミン硫酸塩
WGK
WGK 2
Jan Code
1304016-9.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック