Merck
Y0000280
コンドロイチン硫酸ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
コンドロイチン硫酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chondroitin sulfate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
コンドロイチン硫酸エステルナトリウムEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nian Wu et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 604-614 (2013-03-19)
A method for depolymerization of a novel fucosylated chondroitin sulfate from Pearsonothuria graeffei (fCS-Pg) using (60)Co irradiation in water solution was developed in the current study. Fragments with varying molecular weights were obtained by (60)Co irradiation at different dosages and
Xue Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 288(13), 9226-9237 (2013-02-21)
Decorin proteoglycan is comprised of a core protein containing a single O-linked dermatan sulfate/chondroitin sulfate glycosaminoglycan (GAG) chain. Although the sequence of the decorin core protein is determined by the gene encoding its structure, the structure of its GAG chain
Hong-Peng Li et al.
Journal of neurotrauma, 30(5), 413-425 (2013-02-27)
Dermatan sulfate (DS) is synthesized from chondroitin sulfate (CS) by epimerization of glucuronic acid of CS to yield iduronic acid. In the present study, the role of CS and DS was examined in mice that received transection of nigrostriatal dopaminergic
Marko Salmi et al.
Circulation research, 112(12), 1577-1582 (2013-04-23)
Macrophage mannose receptor (MRC) is one of the few molecules known to be involved in lymphocyte trafficking via the lymphatic vessels. In endothelial cells of efferent lymphatics, it binds L-selectin on lymphocytes. In afferent lymphatics, MRC mediates trafficking of both
Stella Bauer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(12), 4039-4047 (2013-02-22)
Polysaccharides are a promising material for nonfouling surfaces because their chemical composition makes them highly hydrophilic and able to form water-storing hydrogels. Here we investigated the nonfouling properties of hyaluronic acid (HA) and chondroitin sulfate (CS) against marine fouling organisms.