由来生物
algae (Undaria pinnatifida)
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
色
white to off-white
有効pH範囲
3.0 -7.0
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
詳細
フコイダンは、複雑な化学組成を持っており、マンノース、ガラクトース、グルコース、キシロース、そして他の単糖を含みます。
フコイダンは、幾つかの種の褐海藻から分離された、フコースを多く含む硫酸化多糖です。
アプリケーション
ワカメ由来フコイダンは、in vitroでの抗微生物活性の評価に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍および抗血管新生活性、免疫調整、抗炎症、抗凝血、抗血栓、および抗酸化活性を含む、フコイダンの幅広い生物活性が研究によって明らかになっています。フコイダンは、マクロファージの活性化を誘導し、その後、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)を活性化して、ナチュラルキラー細胞の増殖を引き起こします。フコイダンは、非選択的なセレクチン阻害剤として機能し、アポトーシスの誘導や血管新生の抑制を示すことが分かっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8315-VAR:
F8315-500MG:
F8315-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fucoidan: structure and bioactivity
Molecules (Basel), 13(8), 1671-1695 (2008)
Environmental science and pollution research international, 27(25), 31760-31766 (2020-06-07)
Fucoidan is a unique bioactive and dietary polymer enriched mainly in the cell wall matrix of the brown seaweeds. This present study was intended to reveal the antigenotoxicity effect of fucoidan on 4-nitroquinolin-1-oxide (4-NQO) induced genetics damage and apoptosis in
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(8), 1661-1667 (2014-06-07)
Nuclear imaging of active plaques still remains challenging. Advanced atherosclerotic plaques have a strong expression of P-selectin by the endothelium overlying active atherosclerotic plaques, but not on the endothelium overlying inactive fibrous plaques. We proposed a new approach for noninvasive
The Analyst, 140(13), 4599-4607 (2015-06-02)
Differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric (TGA) investigations, acetate electrophoresis (CAE), Fourier-transform infrared spectrometry (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) analysis and microbiological procedures were all carried out after heating the samples to a temperature sufficient for simulating a burn incident.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(4), 382-393 (2014-03-13)
Endothelial dysfunction, characterized by impairment of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and nitric oxide (NO) bioavailability, has been implicated in diabetic cardiovascular pathogenesis. In this study, low-molecular-weight fucoidan (LMWF), which has multiple biological activities including anti-inflammatory and anti-oxidative properties, was