Merck
L9634
Sigma-Aldrich
ラミナリン from Laminaria digitata
polysaccharide substrate for laminarinase
別名:
ラミナラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Laminaria digitata)
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]20/D -20 to -5 °, c = 4% (w/v) in water
beige
有効pH範囲
5
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)11(26)17(31-4)34-15-9(24)6(3-21)32-18(13(15)28)33-14-8(23)5(2-20)30-16(29)12(14)27/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16?,17?,18?/m1/s1
InChI Key
DBTMGCOVALSLOR-VPNXCSTESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Laminaria およびSaccharina 種の葉状体には、低分子量貯蔵グルカンであるラミナリンが含まれています。これは液胞に局在します。ラミナリンの構造中には、鎖内でβ-(1,6)結合した(1,3)-β-d-グルカンが含まれます。
アプリケーション
Laminaria digitata由来のラミナリンは、下記の用途で使用されています:
  • P. vannameiの血球を用いてラミナリンが呼吸バーストに及ぼす影響を検討する際の刺激物質として
  • Pichia membranifaciens培養物を用いてラミナリンが酵素産生に及ぼす影響を検討する際の炭素源として
  • Polaribacter sp.を培養する際の炭素源として
生物化学的/生理学的作用
ラミナリンは、炎症に対して有効な生物活性化合物です。ラミナリンは、抗酸化剤および抗凝血剤として働きます。また、ラミナリンはアポトーシスおよび腫瘍の発生を阻害します。ラミナリンは、水生の原核生物では主な炭素源の役割を果たします。
ラミナリンは褐藻類でみられるグルコース多糖類であり、貯蔵栄養分として利用されます。
その他情報
多糖。主としてポリ(β-Glc-[1→3])で、β-(1→6)糖間架橋および分岐点をいくつか有します。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
基質
ラミナリナ-ゼの基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9634-VAR:
L9634-5G:
L9634-BULK:
L9634-1G:
L9634-100MG:
L9634-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael H Huesemann et al.
Bioresource technology, 108, 305-309 (2012-01-27)
The objective of this study was to subject mannitol, either as a sole carbon source or in combination with glucose, and aqueous extracts of the kelp Saccharina spp., containing mannitol and laminarin, to acetone-butanol fermentation by Clostridium acetobutylicum (ATCC 824).
Niches of two polysaccharide-degrading Polaribacter isolates from the North Sea during a spring diatom bloom
Xing P, et al.
The ISME Journal, 9(6), 1410-1410 (2015)
N C Moroney et al.
Meat science, 92(4), 423-429 (2012-06-08)
A seaweed extract containing laminarin (L) and fucoidan (F) (L/F) was manufactured from brown seaweed (Laminaria digitata) in spray-dried (L/F-SD) and wet (L/F-WS) forms. The effect of supplementation of pig diets with L/F-SD and L/F-WS (L, 500 mg/kg feed; F
Tomasz Lipinski et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(8), 4116-4128 (2013-03-22)
In a previous attempt to generate a protective vaccine against Candida albicans, a β-mannan tetanus toxoid conjugate showed poor immunogenicity in mice. To improve the specific activation toward the fungal pathogen, we aimed to target Dectin-1, a pattern-recognition receptor expressed
Manuel Martinez-Garcia et al.
PloS one, 7(4), e35314-e35314 (2012-04-27)
Microbial hydrolysis of polysaccharides is critical to ecosystem functioning and is of great interest in diverse biotechnological applications, such as biofuel production and bioremediation. Here we demonstrate the use of a new, efficient approach to recover genomes of active polysaccharide