Merck
1083100
USP
3-tert-ブチル-4-ヒドロキシアニソール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-tert-ブチル-4-メトキシフェノール, 3-BHA, BHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O2
CAS番号:
分子量:
180.24
Beilstein:
1867499
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bha
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, system suitability, and BHA working standard solutions for assay, and identification tests according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
  • Butylated Hydroxyanisole
  • Ivermectin Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1083100-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Butylated Hydroxyanisole
United States Pharmacopeia, 44(4), 5651-5651 (2020)
Ivermectin Tablets
United States Pharmacopeia, 34(4), 2474-2474 (2013)