Merck
B1212000
ブチルヒドロキシアニソール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2(3)-t-ブチル-4-ヒドロキシアニソール, 2(3)-t-ブチルヒドロキノンモノメチルエーテル, BHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
180.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E320
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
6.2 (vs air)
APIファミリー
butylhydroxyanisole
自己発火温度
599 °F
メーカー/製品名
EDQM
mp
58-60 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Butylhydroxyanisole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1212000:
B1212000-1EA:
B1212000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dubravka Vitali Čepo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-08-22)
Waste remaining after the production of olive oil (olive pomace) is known to contain significant amounts of phenolic compounds that exert different types of biological activities, primarily acting as antioxidants. In this work, a sustainable approach that combines ultrasound-assisted extraction
Samuchaya Ngamsuk et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-07)
The effects of dry processing and maturity on antioxidant activity, total phenolic content, total procyanidins, and identity of phenolic compounds in coffee leaves were evaluated. Fresh coffee leaves were tray-dried at 40 °C for 8 h before total phenolic content
Carolina Reyes-Contreras et al.
Environmental technology, 41(11), 1358-1365 (2018-10-12)
Organic micropollutants (OMP) in the household and industrial wastewater are not efficiently removed by conventional treatment processes and a significant fraction ends in sludge. Proper valorization technologies become fundamental to attain sustainable sewage sludge management, with anaerobic digestion (AD) as
Hilka Rauert-Wunderlich et al.
PloS one, 8(3), e59292-e59292 (2013-03-26)
Multiple myeloma (MM) displays an NFκB activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NFκB signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NFκB signaling pathway and the
André L Squissato et al.
Talanta, 201, 433-440 (2019-05-28)
Trace amounts of copper decrease significantly the oxidative stability of biodiesel while antioxidants, mostly tert-butylhydroquinone (TBHQ), are commonly introduced to the biofuel to guarantee induction period values within regulatory limits. Hence, a simple method to monitor the most used antioxidant