蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
878 °F
メーカー/製品名
EDQM
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- qNMR によるマルチビタミン製剤中の脂溶性および水溶性ビタミンと補助物質の多成分分析。: この研究では、マルチビタミン製剤の抗酸化特性のために、ブチルヒドロキシトルエン(BHT)を補助物質として使用しています。この研究は、ビタミンの酸化安定性を維持する BHT の有効性を実証し、医薬品用途におけるビタミンの寿命と有効性を確保しています(Eiff et al., 2015)。
- 抗酸化剤とベンゾフェノン-3 のデソニドの光安定性に対する安定化効果の調査。: この研究では、デソニドの光安定性を高めるために抗酸化剤として BHT を使用する方法を調査しています。調査結果によると、BHT は光照射下で化合物の安定性を大幅に改善し、医薬品およびバイオテクノロジー製剤の貴重な防腐剤となっています(Rosa et al., 2014)。
- 抗酸化剤としてのテトラヒドロカンナビノールとカンナビジオールの分子的側面の理解。: この研究は、カンナビノイドの特性を研究する上で、比較抗酸化剤としての BHT′ の役割を強調しています。BHT′ の十分に文書化された抗酸化メカニズムは、酸化ストレス研究における他の化合物の有効性を評価するためのベンチマークを提供します(Borges et al., 2013)。
- 一般的な合成抗酸化剤による一重項酸素の消光反応の速度論的研究。: BHT′ の一重項酸素消光能力の速度論的分析は、他の合成抗酸化剤と比較して、その優れた抗酸化能力を実証しています。この特性は、高い酸化安定性を必要とする医薬品処方の開発に不可欠です(Kim et al., 2009)。
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1215000:4548173960654
B1215000-1EA:
B1215000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック