Merck
1082708
USP
ブチル化ヒドロキシトルエン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール, 2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
1911640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
butylated hydroxytoluene
自己発火温度
878 °F
メーカー/製品名
USP
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Butylated hydroxytoluene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dutasteride and Tamsulosin Hydrochloride Capsules
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1082708-500MG:4548173371269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Toxicology and biochemistry of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene.
A L Branen
Journal of the American Oil Chemists' Society, 52(2), 59-63 (1975-02-01)
Butylated Hydroxytoluene
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6), 5652-5652 (2021)
Butylated hydroxytoluene (BHT): a review.
H Babich
Environmental research, 29(1), 1-29 (1982-10-01)
E M Bomhard et al.
Mutation research, 277(3), 187-200 (1992-09-01)
Butylated hydroxytoluene (BHT) is an effective, widely used, low cost antioxidant. A host of studies examining the potential of BHT to cause point mutations have been published. They include in vitro studies on various bacterial species and strains and on
Metabolism and pulmonary toxicity of butylated hydroxytoluene (BHT).
H Witschi et al.
Pharmacology & therapeutics, 42(1), 89-113 (1989-01-01)