安全性情報
8.20246
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
for synthesis
別名:
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
CAS番号:
分子量:
180.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
246-563-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.33 hPa ( 105 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
有効性
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
転移温度
flash point 142.1 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong><strong>Utilization in solvatochromic dye systems:</strong></strong> 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used to synthesize 2-(tert-butyl)-4-methoxy-6-(naphthalen-1-yldiazenyl)phenol) with diazotized naphthylamine as diazo component and also is used to produce a novel azo compound (Uzan, 2023).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
8202465000:
8202460501:
IN2RCMB820246:
8202460100:
8202460025:
8202460000:
8202460521:
8202460500:
8202469999:
試験成績書(COA)