Merck
Y0001406
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
glucosamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Glucosamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アミノ糖であるグルコサミンは、UDP-N-アセチルグルコサミン(UDP-GlcNAc)を産生するヘキソサミン生合成経路の前駆体であり、合成されたヘキソサミンは次にグリコサミノグリカン、プロテオグリカン、および糖脂質の合成に使用されます。 D-(+)-グルコサミンは、カンジダ属(Candida)の酵母と、緑色溶血連鎖球菌(S. salivarius)との凝集を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001406:
Y0001406-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oshra Betzer et al.
ACS nano, 8(9), 9274-9285 (2014-08-19)
A critical problem in the development and implementation of stem cell-based therapy is the lack of reliable, noninvasive means to image and trace the cells post-transplantation and evaluate their biodistribution, final fate, and functionality. In this study, we developed a
Ji-Sun Hwang et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(3), 368-379 (2014-12-18)
This study investigated the potential of glucosamine (GlcN) to affect body weight gain and insulin sensitivity in mice normal and at risk for developing diabetes. Male C57BL/6J mice were fed either chow diet (CD) or a high fat diet (HFD)
Khadijeh Jamialahmadi et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(1), 212-219 (2014-06-25)
Glucosamine (GlcN) is an important precursor in the biochemical synthesis of glycosylated proteins and lipids in human body. It gains importance because of its contribution to human health and its multiple biological and therapeutic effects. In this study, the in
Viktor Chesnokov et al.
Cancer cell international, 14, 45-45 (2014-06-17)
We have reported that the glucosamine suppressed the proliferation of the human prostate carcinoma cell line DU145 through inhibition of STAT3 signaling. DU145 cells autonomously express IL-6 and the IL-6/STAT3 signaling is activated. IL-6 receptor subunits are subject to N-glycosylation
Tali Ilovitsh et al.
Biomedical optics express, 6(4), 1262-1272 (2015-04-25)
Localization microscopy provides valuable insights into cellular structures and is a rapidly developing field. The precision is mainly limited by additive noise and the requirement for single molecule imaging that dictates a low density of activated emitters in the field