certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1327328
APIファミリー
glucosamine
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
密度
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI Key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2460-100MG:
資料
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.