certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001376
APIファミリー
glucosamine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1223-500MG-PW:
PHR1223-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
2-エチル-3-メチルピラジンの分離、1-メチルピロール、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2-エチルピラジン、98%以上、FG、2,3-ジエチルピラジン、2-メチルピラジン、二硫化炭素、ジメチルジスルフィド、2,6-ジメチルピラジン
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.