アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.5% Glucosamine (HPAE)
色
white to off-white
mp
172-180 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI Key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 修飾した雲母表面へのマンナン結合レクチン(MBL)の表面結合
- 封腔内注入前の滅菌リン酸緩衝食塩水(PBS)
- マウスにおける初代骨髄由来マクロファージ(BMDM)の作製
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0500-100MG:
G0500-VAR:
G0500-500MG:
G0500-1G:
G0500-25G:
G0500-10MG:
G0500-BULK:
G0500-5G:
試験成績書(COA)