Merck
G3632
Sigma-Aldrich
ゲンタマイシン 硫酸塩
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
別名:
GM Sulfate, ゲンタマイシンC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281651
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Micromonospora purpurea
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥590 I.U. Gentamicin base per mg
≥590 units/mg Gentamicin
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
濃度
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲンタマイシン硫酸塩は、Micromonospora purpurea由来の広スペクトルのアミノグリコシド系抗生物質です。
アプリケーション
ゲンタマイシン硫酸塩は、細胞培養や分子生物学の用途で選択剤(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用されます。 この製品は50 mg/Lで使用することを推奨します。 ゲンタマイシン硫酸塩は以下に使用されています:
  • 種々の細菌培養物に対する抗生物質の有効性の研究
  • 神経信号処理の研究
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
特徴および利点
多数の研究用途に適した高品質抗生物質
構成
ゲンタマイシンは、Micromonospora purpureaM. echinosporaの発酵作用によって産生されるアミノグリコシド複合体です。 硫酸塩として使用されます。 5つの塩基性窒素を持った3つの成分があり、ゲンタマイシン塩基の分子あたり5等量の硫酸を必要とします。
水に溶けやすく、エタノールにはほとんど溶けません
保管および安定性
無菌溶液は2~8°Cで保管しなければなりません。溶液は、室温とpH 2~14の沸騰水性緩衝液中で安定であることも示されています。[2]
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3632-BULK:
G3632-VAR:
E003632-VAR:
E003632-1G:
G3632-25G:
G3632-100G:
E003632-10G:
G3632-250MG:
G3632-50MG:
G3632-10G:
G3632-5G:
G3632-1G:
E003632-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mimmi Werner et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(3), 506-515 (2019-05-16)
The auditory apparatus of the inner ear does not show turnover of sensory hair cells (HCs) in adult mammals; in contrast, there are many observations supporting low-level turnover of vestibular HCs within the balance organs of mammalian inner ears. This
W G Pitt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 38(11), 2577-2582 (1994-11-01)
The effect of gentamicin upon planktonic cultures of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus was measured with and without application of 67-kHz ultrasonic stimulation. The ultrasound was applied at levels that had no inhibitory or bactericidal activity
Nesli Tovi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3263-3263 (2019-01-29)
Plant hosts recruit and maintain a distinct root-associated microbiota based on host and bacterium traits. However, past studies disregarded microbial strain-host specificity and spatial micro-heterogeneity of the root compartment. Using genetic manipulation, confocal laser scanning microscopy, real-time quantitative PCR, and
Leenus Martin et al.
Cancer research, 74(11), 3104-3113 (2014-03-26)
Many of the gene mutations found in genetic disorders, including cancer, result in premature termination codons (PTC) and the rapid degradation of their mRNAs by nonsense-mediated RNA decay (NMD). We used virtual library screening, targeting a pocket in the SMG7
G Zeck et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(18), 10457-10462 (2001-08-30)
A hybrid circuit of a semiconductor chip and synaptically connected neurons was implemented and characterized. Individual nerve cells from the snail Lymnaea stagnalis were immobilized on a silicon chip by microscopic picket fences of polyimide. The cells formed a network