Merck
G1264
Sigma-Aldrich
ゲンタマイシン 硫酸塩
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
ゲンタマイシン硫酸塩 | 細胞培養に使用するゲンチオマイシンC, ゲンチオマイシンC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
ゲンタマイシン 硫酸塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
Micromonospora purpurea
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
有効性
~600 μg Gentamicin per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲンチオマイシンCとも呼ばれるゲンタマイシンは、グラム陰性細菌により自然に産生されるアミノグリコシドです。この抗生物は、タンパク質合成を妨げることで機能します。硫酸ゲンタマイシンは、in vivoおよびin vitroにおいてグラム陽性細菌とグラム陰性細菌の増殖を妨げます。組織培養物で、硫酸ゲンタマイシンはさまざまな株のマイコプラズマの増殖を阻害するために使用されます。
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
広域スペクトル抗生物質であるゲンタマイシン硫酸塩は、細胞培養および分子生物学的用途で選択剤(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用されていますこの製品は50 mg/Lで使用することを推奨します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
構成
ゲンタマイシンは、Micromonospora purpureaまたはM. echinosporaの発酵により産生されるアミノグリコシド複合体です。 ゲンタマイシンは硫酸塩として使用されます。 3つの構成要素があり、それぞれが5つの塩基性窒素から成り、ゲンタマイシン塩基1モル当たり5当量の硫酸を必要とします。
注意
滅菌溶液は2~8℃で保存する必要があります。また、溶液は室温で、またpH 2~142の沸騰水性バッファー中で安定であることが示されています。
アナリシスノート
溶解性-水に溶けやすく、エタノールにほとんど溶けません
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G1264-BULK:
G1264-25G:4548173197401
G1264-VAR:
G1264-50MG:4548173197418
G1264-250MG:4548173197395
G1264-5G:4548173197425
G1264-1G:4548173197371
G1264-100G:4548173197364
G1264-1KG:4548173197388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongzhe Li et al.
PloS one, 6(4), e19130-e19130 (2011-05-10)
Exposure to intense sound or high doses of aminoglycoside antibiotics can increase hearing thresholds, induce cochlear dysfunction, disrupt hair cell morphology and promote hair cell death, leading to permanent hearing loss. When the two insults are combined, synergistic ototoxicity occurs
Inge Van Der Linden et al.
International journal of environmental research and public health, 11(10), 10105-10124 (2014-10-01)
It is accepted that irrigation water is a potential carrier of enteric pathogens, such as Salmonella and E. coli O157:H7 and, therefore, a source for contamination of fresh produce. We tested this by comparing irrigation water samples taken from five
Arnaud Gutierrez et al.
Molecular cell, 68(6), 1147-1154 (2017-12-12)
Physiologic and environmental factors can modulate antibiotic activity and thus pose a significant challenge to antibiotic treatment. The quinolone class of antibiotics, which targets bacterial topoisomerases, fails to kill bacteria that have grown to high density; however, the mechanistic basis
Meital Zilberman et al.
Acta biomaterialia, 22, 155-163 (2015-04-30)
Over the last decades, wound dressings have evolved from a crude traditional gauze dressing to tissue-engineered scaffolds. Many types of wound dressing formats are commercially available or have been investigated. We developed and studied hybrid bilayer wound dressings which combine
S A Sergeev et al.
Acta naturae, 3(4), 66-72 (2012-06-01)
The use of stem cell technologies in retinal defect reparation therapy has produced beneficial results. Nowadays, numerous protocols exist which provide a neural differentiation of the stem cells transplanted into the retina. However, questions concerning the functional replacement of the
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
プロトコル
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.