Merck
G1914
Sigma-Aldrich
Gentamicin 硫酸
meets USP testing specifications, powder
別名:
ゲンタマイシン 硫酸塩, ガラマイシン, ゲンチオマイシンC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281651
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Micromonospora purpurea
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
形状
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
細胞培養と分子生物学分野の用途で選択剤(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用される広域スペクトル抗生物質である、ゲンタマイシン硫酸塩。 この製品は50 mg/Lで使用することを推奨します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
構成
ゲンタマイシンは、ミクロモノスポラ・プルプレア(Micromonospora purpurea)M. エキノスポラ(M. echinospora)の発酵によって産生されるアミノグリコシド複合体です。 硫酸塩として使用されます。 それぞれ5個の塩基性窒素から成り、ゲンタマイシン塩基1モル当たり5当量の硫酸を必要とする3つの構成要素があります。
注意
無菌溶液は2~8°Cで保管しなければなりません。溶液は、室温とpH 2~142の沸騰水性緩衝液中で安定であることも示されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G1914-VAR:
G1914-BULK:
G1914-25G:
G1914-250MG:
G1914-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erika E A Brown et al.
PloS one, 11(11), e0166989-e0166989 (2016-11-22)
The morphology and distribution of lateral line neuromasts vary between ecomorphological types of anuran tadpoles, but little is known about how this structural variability contributes to differences in lateral-line mediated behaviors. Previous research identified distinct differences in one such behavior
Chang-Chin Wu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(1), 80-87 (2016-11-20)
Patients with inadequate volume of alveolar processes or bone defects commonly require graft substitutes in oral, maxillofacial or orthopedic surgery. Ridge augmentation and reconstruction of facial bony defects with bone graft materials achieve better outcomes in functional and aesthetic rehabilitation.
Changjun Han et al.
Biomacromolecules, 18(11), 3776-3787 (2017-10-05)
In addition to customizing shapes of metal bone substitutes for patients, the 3D printing technique can reduce the modulus of the substitutes through the design and manufacture of interconnected porous structures, achieving the modulus match between substitute and surrounding bone
Artur Adamczak et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-08)
Among natural substances widespread in fruits, vegetables, spices, and medicinal plants, flavonoids and organic acids belong to the promising groups of bioactive compounds with strong antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of the present work was to evaluate the antibacterial
David Ochoa et al.
Molecular systems biology, 12(12), 888-888 (2016-12-03)
The coordinated regulation of protein kinases is a rapid mechanism that integrates diverse cues and swiftly determines appropriate cellular responses. However, our understanding of cellular decision-making has been limited by the small number of simultaneously monitored phospho-regulatory events. Here, we