Merck
1289003
USP
硫酸ゲンタマイシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ゲンタマイシン 硫酸塩, ゲンタマイシンC複合体硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gentamicin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸ゲンタマイシンは硫酸塩からなり、Micromonospora purpurea菌の増殖中に生成される抗生物質に由来する薬剤です。
アプリケーション
USPコンペンディアで規定された品質試験およびアッセイで使用するための硫酸ゲンタマイシンUSP標準品。
また、以下のUSPモノグラフでも使用されます:
  • 硫酸ゲンタマイシンクリーム
  • 硫酸ゲンタマイシン軟膏
  • 硫酸ゲンタマイシン眼軟膏
  • 硫酸ゲンタマイシン点眼液
  • 硫酸ゲンタマイシンおよびベタメタゾン吉草酸エステル外用液
  • 硫酸ゲンタマイシンおよびベタメタゾン酢酸エステル点眼液
  • 硫酸ゲンタマイシンおよびベタメタゾン吉草酸エステル点耳液
  • ゲンタマイシンおよびプレドニゾロン眼軟膏
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
注意
無菌溶液は2~8°Cで保管しなければなりません。溶液は、室温とpH 2~142の沸騰水性緩衝液中で安定であることも示されています。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
本製品はUSP生物製剤プログラムの一部です。
法的情報
この製品は、発行された薬局方により配布および指定されるように提供されます。SDSおよび製品情報チラシなどこの製品をサポートするために提供されるあらゆる情報は、発行された薬局方の当局の下で開発および発行されています。更なる情報及びサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1289003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gentamicin Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 2100-2100 (2020)
Gentamicin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2099-2099 (2018)
Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2103-2103 (2013)