主要文書
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
別名:
L-Methionine, Met
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2S
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-562-9
NACRES:
NA.22
品質水準
有効性
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
溶解性
48 g/L
密度
1.34 g/cm3
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1