Merck
89179
Sigma-Aldrich
L-トレオニン
≥99.5% (NT), BioXtra
別名:
(2S,3R)-2-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721646
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-トレオニン, BioXtra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −28.5±0.5°, c = 5% in H2O
不純物
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Reconstruction the feedback regulation of amino acid metabolism to develop a non-auxotrophic L-threonine producing Corynebacterium glutamicum.: This research utilizes L-Threonine as an internal standard for the detection and optimize the production of L-Threonine on genetically modifying Corynebacterium glutamicum aiming at more sustainable and cost-effective bio-manufacturing processes (Liu et al., 2024).
  • Threonine dehydrogenase regulates neutrophil homeostasis but not H3K4me3 levels in zebrafish.: This research utilises L-Threonine as a chemical treatment to study the enzymatic activity of threonine dehydrogenase in regulating neutrophil function in zebrafish (Li et al., 2024).
その他情報
スレオニン置換Sepharoseの調製, プロテインキナ-ゼCの定量および精製, 重要な評価試験であるポリアクリルアミドゲル等速電気泳動におけるアミノ酸スペ-サ-, 各種微生物の増殖要件
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89179-VAR:
89179-10G:
89179-BULK:
89179-250G:
89179-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
T. Hine et al.
Electrophoresis ?83, 541-541 (1984)
Assay and purification of protein kinase C.
T Kitano et al.
Methods in enzymology, 124, 349-352 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Yongxian Zhuang et al.
PloS one, 9(9), e108444-e108444 (2014-09-26)
Different cancer cells exhibit altered sensitivity to metformin treatment. Recent studies suggest these findings may be due in part to the common cell culture practice of utilizing high glucose, and when glucose is lowered, metformin becomes increasingly cytotoxic to cancer