product name
L-オルニチン 一塩酸塩, BioXtra, ≥99%
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
ammonia- and citrulline-free, essentially free
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
色
white
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O4386-25G:
O4386-VAR:
O4386-100G:
O4386-BULK:
試験成績書(COA)