Merck
736147
Sigma-Aldrich
L-オルニチン-13C5ヒドロクロリド
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(13CH2)313CH(13CO2H)(NH2) · HCl
CAS番号:
分子量:
173.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
736147-VAR:
736147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プトレシン analytical standard
Supelco
51799
プトレシン
Jessica A Palmer et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 73, 350-361 (2017-07-27)
The relative developmental toxicity potency of a series of retinoid analogues was evaluated using a human induced pluripotent stem (iPS) cell assay that measures changes in the biomarkers ornithine and cystine. Analogue potency was predicted, based on the assay endpoint