製品名
L-リシン 一塩酸塩, BioUltra, ≥99.5% (AT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
色
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to study its effect on mRNA decay and destruction using mammalian cells
- to determine its effec on aTC1-6 cell proliferation
- to study the dynamics of the phosphoproteome upon amino acid supplement removal in the growth medium
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62929-100G-F:
62929-500G-F:
62929-VAR-F:
62929-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック