Merck
128562
Sigma-Aldrich
ヘキサケトシクロヘキサン 八水和物
97%
別名:
Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6O6 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
312.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
99 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6O6.8H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;;;;;;/h;8*1H2
InChI Key
MQIMWEBORAIJPP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ヘキサケトシクロヘキサン八水和物は、別名トリキノイル八水和物とも呼ばれる有機化合物であり、水溶性 π-共役ヘキサアザトリナフタレンおよびその誘導体の合成を含む、さまざまな有機反応におけるビルディングブロックとしてよく利用されています。
アプリケーション
ヘキサケトシクロヘキサン八水和物は、ヘキサアザトリフェニレンヘキサカルボニトリルの調製において使用されてきました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
128562-1G:
128562-50G:
128562-100G:
128562-VAR:
128562-10G:
128562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and some reactions of hexaazatriphenylenehexanitrile, a hydrogen-free polyfunctional heterocycle with D3h symmetry.
Kanakarajan K and Czarnik AW.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5241-5243 (1986)
Lei Wang et al.
Nanoscale, 9(12), 4090-4096 (2017-03-16)
Nanostructured semiconducting polymers have emerged as a very promising class of metal-free photocatalytic materials for solar water splitting. However, they generally exhibit low efficiency and lack the ability to utilize long-wavelength photons in a photocatalytic oxygen evolution reaction (OER). Here
Hao Huang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(9), 2000012-2000012 (2020-05-10)
The 2D conductive metal-organic frameworks (MOFs) are expected to be an ideal electrocatalyst due to their high utilization of metal atoms. Exploring a new conjugated ligand with extra active metallic center can further boost the structural advantages of conductive MOFs.
Nitrogen-rich layered carbon for adsorption of typical volatile organic compounds and low-temperature thermal regeneration
Li Tan, et al.
Journal of Hazardous Materials, 424, 127348-127348 (2022)