アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
mp
>500 °C
SMILES記法
N#CC1=NC2=C(N=C1C#N)C3=C(N=C(C#N)C(C#N)=N3)C4=C2N=C(C#N)C(C#N)=N4
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
InChI Key
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
764957-VAR:
764957-1G:4548173315119
764957-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。