Merck
391980
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-テトラシアノベンゼン
97%
別名:
1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボニトリル, ピロメリット酸テトラニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H2(CN)4
CAS番号:
分子量:
178.15
Beilstein:
1875027
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
265-268 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1cc(C#N)c(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C10H2N4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H
InChI Key
FAAXSAZENACQBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,4,5-テトラシアノベンゼン(TCNB、TCB)は四置換ベンゼンです。TCNBとデュレンとの1:1複合体のIR・ラマンスペクトルが記録されています。 ヘキサメチルベンゼン-1,2,4,5-テトラシアノベンゼン電荷移動錯体の時間分解線形二色性分光研究が実施されています。 1,2,4,5-テトラシアノベンゼンをドープしたポリ(N-ビニルカルバゾール)薄膜の電荷移動蛍光に対する磁界の影響が調べられています。
アプリケーション
1,2,4,5-テトラシアノベンゼン(TCB、TCNB)は、o-3,4-ジメチルテトラチアフルバレン(o-Me2TTF)-1,2,4,5-テトラシアノベンゼン(TCNB)1:1複合体の合成および非極性溶媒中のTCBの蛍光放射エキサイプレックスの合成で使用されるのに適切な試薬です。
1,2,4,5-テトラシアノベンゼン(ピロメリット酸テトラニトリル、PMTN、TCB、TCNB、1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボニトリル)は、以下のような研究で使用される可能性があります:
  • 共結晶ナノロッドを形成する9-メチルアントラセン分子結晶ナノロッドへのTCNBの固体拡散
  • 銅ポリフタロシアニン(CuPPC)薄膜の合成。有機半導体。
  • ナノ物体の回転運動を観察するためにナノ流体において使用できる可能性がある電荷移動(CT)ナノ結晶の調製。
  • Co2(terpy)2(btec)•H2O(terpy = 2,2′:6′,2"-テルピリジン、btec = 1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸)の熱水合成。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
391980-5G:4548173142418
391980-BULK:
391980-VAR:
391980-1G:4548173142401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structure of high-quality films of copper polyphthalocyanine-2D conductive polymer.
Sedlovets DM, et al.
Materials Research Bulletin, 48(10), 3955-3960 (2013)
Nanosized crystallites of charge-transfer complex of 9-methylanthracene and 1, 2, 4, 5-tetracyanobenzene for bright and optically anisotropic fluorescent probes.
Hosaka N, et al.
Applied Physics Letters, 92(11), 113305-113305 (2008)
Application of time-resolved linear dichroism spectroscopy: Relaxation of excited hexamethylbenzene/1, 2, 4, 5-tetracyanobenzene charge-transfer complexes.
Arnold BR, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(3), 537-543 (2001)
Radiative exciplexes of 1, 2, 4, 5-Tetracyanobenzene with sterically hindered alkylbenzenes.
Zhou J, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(40), 8319-8326 (2003)
Structural Studies of the 1: 1 Complex of o-3, 4-Dimethyltetrathiafulvalene (o-Me2TTF) and 1, 2, 4, 5-Tetracyanobenzene (TCNB).
Reinheimer EW, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 40(6), 514-519 (2010)