Merck
D12384
Sigma-Aldrich
3,3′-ジアミノベンジジン
97%
別名:
3,3′,4,4′-テトラアミノビフェニル, 3,3′,4,4′-ビフェニルテトラミン, DAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS番号:
分子量:
214.27
Beilstein:
1212988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3′-ジアミノベンジジンは、下記を合成する際の出発原料として使用することができます:
  • 水素貯蔵のアプリケーションのための芳香族ポリ(イミド)ネットワーク。
  • ジケトンとの縮合によるさまざまなキノキサリン誘導体。
  • アルカリ性アニオン交換膜用のメシチレン含有ポリ(ベンズイミダゾリウム)類似体(Mes-PBI)。
ペルオキシダ-ゼの基質。セレンの分光光度測定に用いる試薬です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D12384-5G:
D12384-25G:
D12384-1G:
D12384-BULK:
D12384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
n-Type conjugated oligoquinoline and oligoquinoxaline with triphenylamine endgroups: efficient ambipolar light emitters for device applications.
Hancock JM, et al.
Chemistry of Materials, 18(20), 4924-4932 (2006)
A stable hydroxide-conducting polymer.
Thomas OD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10753-10756 (2012)
Microporous networks of high-performance polymers: Elastic deformations and gas sorption properties.
Weber J, et al.
Macromolecules, 41(8), 2880-2885 (2008)
Muqing Cao et al.
Pediatric research, 78(2), 137-144 (2015-04-29)
Preterm infants show delayed development of motor function after birth. This may relate to functional immaturity of many organs, including the gut and brain. Using pigs as model for preterm infants, we hypothesized that early initiation of enteral feeding stimulates
Fatal human rabies due to Duvenhage virus from a bat in Kenya: failure of treatment with coma-induction, ketamine, and antiviral drugs.
Pieter-Paul A M van Thiel et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(7), e428-e428 (2009-07-29)