Merck
D0426
Sigma-Aldrich
DAB with Metal Enhancer
SIGMAFAST, peroxidase substrate, tablet
別名:
3,3′-ジアミノベンジジンペルオキシダーゼ基質, DABペルオキシダーゼ基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
製品名
SIGMAFAST DAB with Metal Enhancer, tablet
フォーム
tablet
品質水準
溶解性
water: 1 tablet/5 mL
保管温度
−20°C
詳細
SIGMA FAST DAB with Metal Enhancer錠剤は、追加のバッファ-や手順を必要とせずにペルオキシダ-ゼ活性検出用の活性型の基質溶液を調製できます。一般的な用途は免疫組織化学における沈殿性基質としての使用です。
アプリケーション
DAB反応はCoCl2の添加により強化され、アルコールに抵抗性のより強力な染料が生産されます。
SIGMAFAST DAB with Metal Enhancerは、免疫組織化学を使用した肺組織切片の可視化、後根神経節(DRG)ニューロンおよび前十字靭帯(ACL)細胞のコラーゲンの免疫組織化学染色に使用されます。
再構成
1錠を5 mLの脱イオン水に溶解すると、即使用可能なDAB(および金属性エンハンサ-)含有バッファ-溶液が得られます。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saba Shahin et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 161(2), 349-374 (2017-10-27)
Microwave (MW) radiation induced oxidative stress reduces dendritic arborization, spine density and number of hippocampal pyramidal neurons and hence, impair learning and spatial memory through p53-dependent/independent apoptosis of hippocampal neuronal and nonneuronal cells. However, the mechanisms responsible for MW radiation
Developing rat lung has a sided pacemaker region for morphogenesis-related airway peristalsis
Jesudason EC, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 32(2), 118-127 (2005)
Cdk5 inhibitor roscovitine alleviates neuropathic pain in the dorsal root ganglia by downregulating N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A
Yang L, et al.
Neurological Sciences, 35(9), 1365-1371 (2014)
Somanshu Banerjee et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 176, 124-135 (2017-10-11)
In most of the avian species, daylength or photoperiod is the main environmental factor regulating reproduction. During their annual gonadal cycle, birds once sensitive to short or long day effect develop refractoriness to the same daylength and gonad develop or
Platelets and plasma proteins are both required to stimulate collagen gene expression by anterior cruciate ligament cells in three-dimensional culture
Cheng M, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(5), 1479-1489 (2010)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。