アッセイ
≥95%
溶解性
DMSO: slightly soluble
官能基
ketone
SMILES記法
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI Key
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ケルセチンは抗トリパノソーマおよび抗リーシュマニア化合物です。ケルセチンは良く知られた生物フラボノイドであり、in vivo での癌の成長に対する影響が報告されています。ケルセチンは Leishmaniadonovani の無鞭毛型ステージに対する殺リーシュマニア効果を示します。
アプリケーション
ケルセチン水和物は Leishmania amazonensis より得た組み換えアルギナーゼのケルセチン、ケルシトリンおよびイソケルシトリンによる阻害の研究のための殺リーシュマニア性フラボノールとして用いられました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
337951-VAR:
337951-BULK:
337951-5KG:
337951-100G:
337951-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmaceutical development and technology, 23(8), 741-750 (2016-11-23)
The aim of this study was to develop a new microemulsion formulation for topical application of poorly soluble drug named quercetin. In order to design suitable microemulsion system, the pseudo-ternary phase diagrams of microemulsion systems were constructed at different surfactant/co-surfactant
Tumour response to quercetin, a bioflavonoid with some promises in therapies.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(5), 570-570 (2006)
Journal of agricultural and food chemistry, 67(26), 7506-7511 (2019-06-12)
The poor water solubility and oral bioavailability of many lipophilic polyphenols can be improved through the use of colloidal delivery systems. In this study, a pH-driven method was used to encapsulate curcumin, quercetin, and resveratrol within nanoliposomes. This method is
Food chemistry, 221, 248-257 (2016-12-17)
The study examined the capability of phytoglycogen (PG) to improve the water solubility of quercetin (QC). PG-QC formulations were prepared by mixing a QC ethanol solution with a PG aqueous solution followed with vacuum drying of the supernatant. PG-QC formulations
Experimental parasitology, 130(3), 183-188 (2012-02-14)
Polyamine biosynthesis enzymes are promising drug targets for the treatment of leishmaniasis, Chagas' disease and African sleeping sickness. Arginase, which is a metallohydrolase, is the first enzyme involved in polyamine biosynthesis and converts arginine into ornithine and urea. Ornithine is