保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1=NC(NC2=NC=C(C(NC3=C(C=CC=C3Cl)C)=O)S2)=CC(N4CCN(CC4)CCO)=N1
InChI
1S/C22H26ClN7O2S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)
InChI Key
ZBNZXTGUTAYRHI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABL1(25) , BLK(640) , EPHA2(1969) , FGR(2268) , FRK(2444) , FYN(2534) , HCK(3055) , KIT(3815) , LCK(3932) , LYN(4067) , PDGFRB(5159) , SRC(6714) , SRMS(6725) , YES1(7525)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、又はSigma-AldrichとBuyerの間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、 Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習又はその他のいずれにより生じるものであっても、(A)商品性の保証、(B)特定目的に対する適合性の保証、あるいは(C)第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示又は保証を行いません。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Gastro-intestinal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS023389-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック