CDS023093
ニロチニブ
別名:
4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
About This Item
おすすめの製品
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1=CN(C2=CC(NC(C3=CC=C(C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3)C)=O)=CC(C(F)(F)F)=C2)C=N1
InChI
1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
InChI Key
HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABL1(25)
詳細
その他情報
SIGMA-ALDRICHとバイヤーの間の販売または契約のSIGMA-ALDRICH標準取引条件に含まれる契約条項にかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現品で」販売し、本製品に関して表明または保証は一切いたしません。これには以下のあらゆる保証も含まれます。法律による発生、取扱いの過程、パフォーマンスの過程、トレードの使用であるか否かを問わず、(A) 商品性の保証、(B) 特定の目的に対する適合性の保証、または(C) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Kidney,gallbladder
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
CDS023093-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック