Merck
SML1657
Sigma-Aldrich
ゲフィチニブ
≥98% (HPLC), powder, EGFR TK inhibitor
別名:
N-(3-クロロ-4-フルオロ-フェニル)-7-メトキシ-6-(3-モルホリン-4-イルプロポキシ)キナゾリン-4-アミン, ZD1839
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24ClFN4O3
CAS番号:
分子量:
446.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ゲフィチニブ, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(C=C(N=CN=C1NC2=CC(Cl)=C(F)C=C2)C1=C3)=C3OCCCN4CCOCC4
InChI
1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
InChI Key
XGALLCVXEZPNRQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途にゲフィチニブが使用されています:
  • 子宮内膜癌治療におけるその効果的な使用を研究するため
  • 細胞増殖、細胞周期およびアポトーシスアッセイ
  • 細胞生存率アッセイおよびコロニー形成アッセイ
生物化学的/生理学的作用
ゲフィチニブは、選択的な上皮増殖因子受容体チロシンキナーゼ(EGFR TK)阻害剤です。ゲフィチニブは抗腫瘍活性を有し、非小細胞肺癌(NSCLC)の治療薬として承認されています。
ゲフィチニブは、ATPよりもEGFRチロシンキナーゼドメインのATP(アデノシン三リン酸)結合部位に対して高い親和性を有しています。そのため、ゲフィチニブは子宮内膜癌の進行を阻害することが知られています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1657-10MG:
SML1657-VAR:
SML1657-BULK:
SML1657-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baodan Yu et al.
Molecular medicine reports, 24(4) (2021-08-17)
Tyrosine kinase inhibitors, such as gefitinib, are currently widely used as targeted therapeutics for non‑small cell lung cancer (NSCLC). Although drug resistance has become a major obstacle to successful treatment, mechanisms underlying resistance to gefitinib remain unclear. Therefore, the present
Hisanori Isomura et al.
Cancer science, 112(4), 1614-1623 (2021-01-29)
We previously reported that ROR1 is a crucial downstream gene for the TTF-1/NKX2-1 lineage-survival oncogene in lung adenocarcinoma, while others have found altered expression of ROR1 in multiple cancer types. Accumulated evidence therefore indicates ROR1 as an attractive molecular target
Silencing of long non-coding RNA MIAT sensitizes lung cancer cells to gefitinib by epigenetically regulating miR-34a.
Fu Y, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 82-82 (2018)
P M Ellis et al.
Current oncology (Toronto, Ont.), 22(3), e183-e215 (2015-06-20)
This systematic review addresses the use of epidermal growth factor receptor (egfr) inhibitors in three populations of advanced non-small-cell lung cancer (nsclc) patients-unselected, selected, and molecularly selected-in three treatment settings: first line, second line, and maintenance. Ninety-six randomized controlled trials
The circular RNA circPRKCI promotes tumor growth in lung adenocarcinoma.
Qiu M, et al.
Cancer Research, 78(11), 2839-2851 (2018)