Merck
CDS010580
Sigma-Aldrich
2-hydroxyanthraquinone
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O3
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O3/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7,15H
InChI Key
GCDBEYOJCZLKMC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS010580-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hong Lu et al.
Bioresource technology, 285, 121336-121336 (2019-04-19)
A novel Rhodococcus pyridinivorans GF3 capable of degrading anthraquinone compounds (ACs) was isolated from 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid contaminated soil under aerobic conditions. Strain GF3 could degrade nine ACs at 150 rpm and 30 °C. LC-MS analysis showed that ACs were degraded via catechol