Merck
156507
Sigma-Aldrich
9,10-フェナントレンキノン
≥99%
別名:
9,10-フェナントレンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O2
CAS番号:
分子量:
208.21
Beilstein:
608838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
不純物
<0.1% anthraquinone
mp
209-212 °C (lit.)
λmax
420 nm
SMILES記法
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI Key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
473.0 °F
引火点(℃)
245 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
156507-5G:
156507-25G:
156507-VAR:
156507-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular Properties of 9, 10-Phenanthrenequinone and Benzil
Muddasir, H., Lu, P., Gu, C., Wang, Z. M., Yang, S. M., Yang, B., &amp; Ma, Y. G.
Chemical Research in Chinese Universities, 25(6), 950-956 (2009)
Electronic structure and band alignment of 9, 10-phenanthrenequinone passivated silicon surfaces
Avasthi, Sushobhan, et al.
Surface Science, 605(13), 1308-1312 (2011)
9, 10-Phenanthrenequinone binary complexes of iron, cobalt, and nickel
Floriani, C., R. Henzi, and F. Calderazzo
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 23, 2640-2642 (1972)
Keiko Taguchi et al.
Free radical biology & medicine, 44(8), 1645-1655 (2008-02-26)
9,10-Phenanthraquinone (PQ), a component of airborne particulate matter, causes marked cellular protein oxidation and cytotoxicity through a two-electron reduction to 9,10-dihydroxyphenanthrene (PQH2), which is associated with the propagation of reactive oxygen species (K. Taguchi et al., Free Radic. Biol. Med.
Toshiyuki Matsunaga et al.
Cell and tissue research, 347(2), 407-417 (2012-01-28)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a major quinone in diesel exhaust particles, induces apoptosis via the generation of reactive oxygen species (ROS) because of 9,10-PQ redox cycling. We have found that intratracheal infusion of 9,10-PQ facilitates the secretion of surfactant into rat alveolus.