アッセイ
97%
形状
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: slightly soluble 95%
acetone: moderately soluble(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
官能基
ketone
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O5S.Na/c11-8-5-9(16(13,14)15)6-3-1-2-4-7(6)10(8)12;/h1-5H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
226017-BULK:
226017-VAR:
226017-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック