Merck
O5802
Sigma-Aldrich
オクチルアミン
99%
別名:
1-アミノオクタン, n-オクチルアミン, カプリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7NH2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1679227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
密度
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChI Key
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オクチルアミンは主に、それらを水溶性にする量子ドット(QD)のポリマーコーティング用両親媒性コポリマーの合成に使用されています。
その他の用途:
  • シアノ酢酸エチルとの反応による2-シアノN-オクチルアセトアミドの合成
  • 均一な極薄金属スルフィドナノ構造を合成するための均一性の誘発。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O5802-VAR:
O5802-5ML:
O5802-100ML:
O5802-500G:
O5802-BULK:
O5802-5G:
O5802-100G:
O5802-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantum dots/particle-based immunofluorescence assay: Synthesis, characterization and application.
Zhang B, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 94(1), 45-50 (2009)
A general method for the large-scale synthesis of uniform ultrathin metal sulphide nanocrystals.
Du Y, et al.
Nature Communications, 3, 1177-1177 (2012)
Synthesis of functionalized amphiphilic polymers for coating quantum dots.
Janczewski D, et al.
Nature Protocols, 6(10), 1546-1546 (2011)
Qixuan Zhong et al.
Nano letters, 19(6), 4151-4157 (2019-05-24)
X-type ligands, for example, the pair of oleylamine (OAm) and oleic acid (OA), have been widely used to prepare CsPbX3 nanocrystals (NCs). However, the proton exchange between coordinated OAm and OA may induce the detachment of ligands, resulting in poor
Lili Wang et al.
ACS nano, 11(3), 2689-2696 (2017-02-15)
Colloidal perovskite nanocrystals support bright, narrow PL tunable over the visible spectrum. However, bandgap tuning of these materials remains limited to laboratory-scale syntheses. In this work, we present a polar-solvent-free ligand-mediated transport synthesis of high-quality organic-inorganic perovskite nanocrystals under ambient