Merck
305391
Sigma-Aldrich
オクタデシルアミン
≥99% (GC)
別名:
1-アミノオクタデカン, ステアリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17NH2
CAS番号:
分子量:
269.51
Beilstein:
636111
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
10 mmHg ( 72 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChI Key
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクタデシルアミン(ODA)は、主に疎水性表面修飾剤として使用される一級アルキルアミンです。
アプリケーション
オクタデシルアミンは、薄膜ナノコンポジット(TFN)ナノろ過、炭素繊維微小電極など、さまざまな用途で、さまざまなカーボンナノマテリアル(酸化グラフェン、カーボンナノチューブ)の表面の官能基化に使用されます。酵素電界効果トランジスタ(ENFET)を基礎としたバイオセンサー用のブチリルコリンエステラーゼ/ステアリルアミン膜(ラングミュアーブロジェット膜)の調製に使用されます。また、オクタデシルアミンは、イオン交換システムで使用される膜も形成します。大きさと形を制御した金属酸化物ナノ結晶の調製に使用されることもあります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
305391-25G:
305391-100G:
305391-BULK:
305391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functional groups modulate the sensitivity and electron transfer kinetics of neurochemicals at carbon nanotube modified microelectrodes.
Jacobs CB, et al.
Analyst, 136(17), 3557-3565 (2011)
Simultaneous surface functionalization and reduction of graphene oxide with octadecylamine for electrically conductive polystyrene composites.
Li Wenjuan, et al.
Carbon, 49(14), 4724-4730 (2011)
Direct Thermal decomposition of metal nitrates in Octadecylamine to metal oxide nanocrystals
Wang DS, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14, 2507-2513 null
Cesar Torres-Luna et al.
Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association, 42(5), 546-552 (2019-05-16)
The purpose of this study is to extend drug release from ACUVUE Oasys® and ACUVUE TruEye® silicone hydrogel contact lenses by incorporation of vitamin E in conjunction with a cationic surfactant. In ACUVUE Oasys® and ACUVUE TruEye®, the release of
Octadecylamine-based Langmuir-Blodgett films containing iron and copper hexacyanoferrates.
Ivanov NS, et al.
Colloid Journal, 77(2), 154-159 (2015)
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。