主要文書
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
別名:
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11NH2
CAS番号:
分子量:
185.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-690-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
solid
有効性
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup