グレード
technical grade
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
90%
bp
330 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI Key
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 液体の界面構造化:反対に荷電した高分子電解質と両親媒性物質の溶媒支援型界面結合におけるヘキサデシルアミンの役割が探索され、さまざまな工業および科学的用途での液体の構造化における進歩の可能性が提供されています(Bak et al., 2023)。
- 効率的な光熱変換:また、ヘキサデシルアミンは、複合相変化材料(PCM)デバイスとしての脂肪族アミンによるZnOナノロッドの充填に使用されて光-熱および電気-熱のエネルギー変換を促進し、エネルギー貯蔵技術に適用可能です(Cao et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
285.8 °F - closed cup
引火点(℃)
141 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
H7408-500G:
H7408-5G:
H7408-100G:
H7408-VAR:
H7408-2.5KG:
H7408-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック