Merck
D222208
Sigma-Aldrich
ドデシルアミン
98%
別名:
1-アミノドデカン, ラウリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11NH2
CAS番号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1633576
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
64 mmHg ( 170 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデシルアミン(DDA)は以下の用途に用いられています。
  • ドデシルアミン含有ナトリウムモンモリロナイトの調製における修飾剤として六価クロムの吸着剤として
  • 生分解性水溶性ポリマー材であるDDA-ポリ(アスパラギン酸)の合成に
  • さらにイオン交換体、吸収剤、イオン伝導体、触媒として使用できるSn(IV)含有層状複水酸化物(LDH)の合成における有機界面活性剤として
  • 五角形銀ナノワイヤーの合成における錯形成剤、還元剤、およびキャッピング剤として
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D222208-500ML:
D222208-1L:
D222208-1KG:
D222208-BULK:
D222208-100G:
D222208-500G:
D222208-100ML:
D222208-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Controllable synthesis of pentagonal silver nanowires via a simple alcohol-thermal method
You T, et al.
Materials Letters, 63(11), 920-922 (2009)
Preparation and characterization of dodecylamine-modified poly (aspartic acid) as a biodegradable water-soluble polymeric material
Nakato T, et al.
Polymer Bull., 44(4), 385-391 (2000)
Structure and catalytic properties of Sn-containing layered double hydroxides synthesized in the presence of dodecylsulfate and dodecylamine
Tong DS, et al.
Applied Clay Science, 48(4), 569-574 (2010)
Potential application of dodecylamine modified sodium montmorillonite as an effective adsorbent for hexavalent chromium
Kumar ASK, et al.
Chemical Engineering Journal, 211, 396-405 (2012)
Zheng Xing et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(32), 21426-21435 (2017-08-02)
This work investigates the effect of atmosphere on pyrolysis of a polymer matrix (precursor) for directing its transformation towards more disordered graphene species and smaller graphitic nanograins. These two structural characteristics are crucial to the generation of nano-channels (NCs) pertinent